Merck
757861
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 1,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonym(e):
Polyethylene glycol, Amine-PEG-carboxylic acid, Amino-PEG acetic acid, AminoPEG carboxylic acid, Aminopolyoxyethylene acetic acid
Größe auswählen
100 MG
139,00 €
139,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
139,00 €
About This Item
Lineare Formel:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
139,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 1,100
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PEG average Mn 1,000 (n~22)
average Mn 1,100
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Übergangstemp.
Tm 48-55 °C
Ω-Ende
amine
α-Ende
carboxylic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.