Wichtige Dokumente
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
for synthesis
Synonym(e):
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
Größe auswählen
25 G
124,00 €
124,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
124,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-808-5
NACRES:
NA.22
124,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥91.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
183 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
InChIKey
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, also known as Azo Violet or Magneson I, is an azo dye used as a building block for the synthesis of azo compounds and used as functionalization agent for the modification of polymers.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable