Wichtige Dokumente
8.41025
Sigma-Aldrich
Vanillic acid
for synthesis
Synonym(e):
Vanillic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Größe auswählen
50 G
102,00 €
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
102,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-466-8
NACRES:
NA.22
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)c1c(ccc(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 208 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 212 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2