Wichtige Dokumente
8.22144
Sigma-Aldrich
D-(+)-Saccharose octaacetate
for synthesis
Synonym(e):
Sucroseoctaacetat, Octaacetylsucrose
Größe auswählen
250 G
51,60 €
51,60 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
51,60 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38O19
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
678.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-772-1
NACRES:
NA.22
51,60 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250 °C/1.3 hPa
mp (Schmelzpunkt)
82-87 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChIKey
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 82 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 87 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=10 in Chloroform): +58.0 - +62.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable