Merck
1.07654
SAFC
Saccharose
EMPROVE® Bio, Ph. Eur., BP, NF, JP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Saccharose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
EG-Index-Nummer:
200-334-9
Agentur
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Bio
Form
solid
Wirksamkeit
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Schüttdichte
800‑950 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum)entsprichtAussehen der Lösung (50 %; Wasser)entsprichtFarbnummer≤ 45Spez. Drehung (.a. 20/D; 26 % Wasser)+66,3 bis +67,0 °Leitfähigkeit (20 °C)≤ 35Sulfit (als SO₂)≤ 10 ppmDextrineentsprichtReduzierende ZuckerentsprichtLösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C) Klasse 3 (Ethanol)≤ 0,5 %Sonstige Lösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C)ausgeschlossen durch den HerstellungsprozessTrocknungsverlust (105 °C)≤ 0,1Endotoxine<0,25Absorption (260 nm; 50 %; 1 cm; Wasser)≤ 0,07Absorption (280  nm; 50 %; 1  cm; Wasser)≤ 0,05DNasen (Exo- und Endonukleasen)nicht nachgewiesenRNasennicht nachgewiesenProteasennicht nachgewiesenElementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in den Spezifikationen berücksichtigt.
Elemente der Klassen 1–3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limits gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Entspricht Ph. Eur., BP, JP, NF
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable