Merck
8.20753
Sigma-Aldrich
Lithium hydride
for synthesis
Synonym(e):
Lithium hydride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
7.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352306
EG-Index-Nummer:
231-484-3
Form
powder
Wirksamkeit
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
pH-Wert
>7 (20 °C, 21 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
688 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
290‑430 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Li.H/q+1;-1
InChIKey
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (gasvolumetrisch): ≥ 96.0 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable