Dokumente
8.18758
Sigma-Aldrich
Dimethyl dicarbonate
for synthesis
Synonym(e):
Dimethyl dicarbonate, Dimethyl pyrocarbonate, Pyrocarbonic acid dimethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3OCO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
224-859-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C
Wirksamkeit
335 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
3-29.9 % (v/v)
bp
172 °C/1013 hPa (decomposes)
mp (Schmelzpunkt)
15-17 °C
Übergangstemp.
flash point 85 °C
Löslichkeit
35 g/L (decomposition)
Dichte
1.25 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c1-7-3(5)9-4(6)8-2/h1-2H3
InChIKey
GZDFHIJNHHMENY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Enhancing microbial control in beverage production: A study evaluated the combined effect of high pressure processing and dimethyl dicarbonate (DMDC) for inactivating foodborne pathogens in apple juice, demonstrating DMDC′s efficacy as a microbial control agent in beverage preservation (Petrus et al., 2020).
  • Alternative to heat treatment in juice fermentation: Research explored the effects of dimethyl dicarbonate (DMDC) on the fermentation of litchi juice by Lactobacillus casei, presenting DMDC as a viable non-thermal preservation method that could replace traditional heat treatments in the food industry (Yu et al., 2014).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C