Wichtige Dokumente
8.14925
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 222
special quality for synthesis
Synonym(e):
Kryptofix® 222, 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
245-962-4
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N21CCOCCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
InChIKey
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Verbesserte Synthese von 6-[(18) F]Fluordopamin in einem Gefäß und Qualitätskontrolltests zur Verwendung bei Patienten mit Neuroblastom.: Diese Studie zeigt eine verbesserte Methode zur Synthese von 6-[(18) F]Fluordopamin unter Verwendung von Kryptofix 222. Der Syntheseprozess in einem Gefäß verbessert die Effizienz und Qualitätskontrolle und eignet sich somit für klinische Anwendungen bei Neuroblastom-Patienten (Vāvere et al., 2018).
  • Effiziente Radiosynthese und nicht klinische Sicherheitstests der TSPO-Radiosonde [(18)F]FEDAC: Voraussetzungen für die klinische Anwendung.: Kryptofix 222 wird bei der Radiosynthese von [(18)F]FEDAC verwendet, einer Radiosonde für die TSPO-Bildgebung. Die Studie unterstreicht die Effizienz und Sicherheit des Syntheseprozesses, unterstützt durch Kryptofix 222, und das Potenzial für die klinische Anwendung (Kawamura et al., 2016).
  • Vollautomatische Radiosynthese von O-(2-[18F]Fluorethyl)-L-Tyrosin in einem Gefäß auf dem TracerLab-FX(FN)-Modul.: Diese Forschungsergebnisse zeigen die automatisierte Synthese von O-(2-[18F]Fluorethyl)-L-Tyrosin unter Verwendung von Kryptofix 222 als Phasentransferkatalysator. Der automatisierte Prozess verbessert die Syntheseeffizienz erheblich (Bourdier et al., 2011).
  • Elektrochemische Konzentration von [(18)F]Fluorid ohne Zugabe von Trägern aus [(18)O]Wasser in einer Einweg-Mikrofluidik-Zelle für die Radiosynthese von (18)F-markierten Radiopharmazeutika.: Kryptofix 222 spielt eine entscheidende Rolle bei der elektrochemischen Konzentration von [(18)F]Fluorid und unterstützt die Radiosynthese verschiedener (18)F-markierter Radiopharmazeutika in einer Mikrofluidik-Zelle, wodurch die Gesamteffizienz und -ausbeute verbessert werden (Saiki et al., 2010).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99
Reinheit (GC): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 69 - 72
Größte einzelne Verunreinigung (GC): ≤ 0,1 %
Aceton (HS-GC): ≤ 5000 ppm
Acetonitril (HS-GC): ≤ 410 ppm
Dichlormethan (HS-GC): ≤ 600 ppm
n-Hexan (HS-GC): ≤ 290 ppm
Methanol (HS-GC): ≤ 3000 ppm
Petrolether (HS-GC): ≤ 290 ppm
Pyridin (HS-GC): ≤ 200 ppm
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,5
E.coli: entspricht
Salmonella-Spezies: entspricht
Staphylococcus aureus: entspricht
Pseudomonas aeruginosa: entspricht
Colony count (aerobe Bakterien): ≤ 5000 KBE/ g
Koloniezahl (Hefe und Schimmel): ≤ 500 KBE/g
Endotoxine: ≤ 50 I.E/g
Rechtliche Hinweise
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3