Wichtige Dokumente
8.08358
Sigma-Aldrich
Tributylamin
for synthesis
Synonym(e):
Tributylamin
Größe auswählen
100 ML
32,40 €
1 L
42,20 €
2.5 L
84,20 €
40 KG
831,00 €
32,40 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
32,40 €
1 L
42,20 €
2.5 L
84,20 €
40 KG
831,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-058-7
NACRES:
NA.22
bp:
216-217 °C/1013 hPa
32,40 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.18 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
190 °C
Wirksamkeit
420-780 mg/kg LD50, oral (Rat)
195 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-6.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
10.6 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
216-217 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-70 °C
Übergangstemp.
flash point 63-66 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Temperature Effects on the Thermodynamic Parameters of Tributylamine Adsorption on Carbon Steel as a Corrosion Inhibitor: Diese Studie untersucht die Wirksamkeit von Tributylamin als Korrosionsinhibitor für Kohlenstoffstahl in kohlendioxidgesättigten Umgebungen, wobei die Inhibitorkonzentration für maximale Effizienz optimiert wird (Hashemi et al., 2023).
  • Method development for the acquisition of adsorption isotherm of ion pair reagents Tributylamine and Triethylamine in ion pair chromatography: Untersucht die Optimierung der Ionenpaarchromatographie für die Analyse von Oligonukleotiden unter Verwendung von Tributylamin und Triethylamin, wobei methodische Verbesserungen in der chromatographischen Analyse im Vordergrund stehen (Haseeb et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/4  °C): 0,776 - 0,777
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup