8.08649
Trioctylamine
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dioctyl-1-octanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥92.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
315 °C
mp (Schmelzpunkt)
-39 °C
Übergangstemp.
flash point 168 °C
Löslichkeit
<0.0001 g/L
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChIKey
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C