Merck
71353-M
Sigma-Aldrich
Rosetta-gami 2(DE3)pLacl-kompetente Zellen - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Größe auswählen
0.4 ML
213,00 €
1 ML
396,00 €
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.4 ML
213,00 €
1 ML
396,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.81
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Produktbezeichnung
Rosetta-gami 2(DE3)pLacl-kompetente Zellen - Novagen, Rosetta-Gami 2 strains allows for enhanced disulfide bond formation and enhanced expression of eukaryotic proteins. Contains the pLacI plasmid producing extra Lac repressor.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp: Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR araD139 ahpC galE galK rpsL (DE3) F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10 trxB pLacIRARE2 (CamR, StrR, TetR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Expressionswirtsstämme für pETBlue- und pTriEx-Vektoren sind lDE3-Lysogene, die das kompatible pLacI-Plasmid enthalten, das den Lac-Repressor kodiert. Das pLacI-Plasmid sorgt für Chloramphenicol-Resistenz und liefert ausreichend Lac-Repressor für die Hemmung der Transkription vom T7Lac-Promoter, wenn kein Induktor vorhanden ist. Der NovaBlue-Wirtsstamm wird aufgrund seiner überragenden Transformationseffizienz und der hohen Ausbeute an hochwertiger Plasmid-DNA für die anfängliche Klonierung mit pETBlue- und pTriEx-Vektoren empfohlen.
Diese Stämme sind jedoch ungeeignet für die Verwendung mit den Vektoren pET, pACYCDuet, pCDF, pRSF, pCOLADuet oder pETcoco.
Rosetta-gami 2-Wirtsstämme verbinden die Vorteile der Rosetta 2- und Origami 2-Stämme, die eine Minderung der Codonverwendung bewirken und die Disulfidbindung im Zytoplasma bei der Expression heterologer Proteine in E. coli verbessern. Diese trxB/gor-Mutanten sind kompatibel mit Kanamycin-resistenten Vektoren und enthalten Chloramphenicol-resistentes pRARE2-Plasmid, das sieben seltene tRNA liefert. In den Rosetta-gami 2(DE3)pLacI befinden sich die seltenen tRNA-Gene auf dem gleichen Plasmid wie das Lac-Repressor-Gen.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Rosetta-Gami 2-Stämme verbessern die Bildung von Disufidbindungen und die Expression eukaryotischer Proteine. Enthält das pLacI-Plasmid, das extra Lac-Repressor produziert.
Komponenten
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlRosetta-gami 2(DE3)pLacI-kompetente Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany