Yes, the Origami 2 host strains have deletion mutations in both the thioredoxin reductase (trxB) and glutathione reductase (gor) genes resulting in a natural expression. These are permanant deletions which do not require the use of antibiotics to maintain expression. Please see the link below to review additional information:
https://www.emdmillipore.com/product/Origami-2DE3pLysS-Competent-Cells-Novagen,EMD_BIO-71346#anchor_USP
71346-M
Origami 2(DE3)pLysS-kompetente Zellen - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
Novagen Competent Cells
Größe auswählen
197,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
197,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Origami 2(DE3)pLysS-kompetente Zellen - Novagen, Origami 2 strains have mutations in glutathione reducatase(gor) and thioredoxin reductase (trxB), facilitating proper disulfide bond formation. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von DE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich für die Herstellung von Proteinen aus Zielgenen, die in pET-Vektoren geklont wurden, durch die Induktion mit IPTG.
pLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Induktion weiter unterdrückt, wodurch die pET-Rekombinanten, welche Zielproteine, die das Zellwachstum und die Zellviabilität beeinflussen codieren, stabilisiert wird.
Komponenten
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlOrigami 2(DE3)pLysS-kompetente Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•2 ng2 ngTestplasmid
Warnhinweis
-
Is the trxB gene naturally expressed in Origami 2 cells? If it is not naturally expressed, what antibiotics are required for expression?
1 Antwort-
Hilfreich?