Dokumente
691550-M
Sigma-Aldrich
Zink(II)-Protoporphyrin IX – CAS 15442-64-5 – Calbiochem
A potent and selective inhibitor of heme oxygenase, the enzyme which generates carbon monoxide (CO) and biliverdin.
Synonym(e):
Zink(II)-Protoporphyrin IX – CAS 15442-64-5 – Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H32N4O4Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
626.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark red
Löslichkeit
DMF: soluble
pyridine: soluble
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C34H34N4O4.Zn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14-,30-15?,31-16-,32-16?;
InChIKey
FUTVBRXUIKZACV-RGUWPKJZSA-L
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter und selektiver Inhibitor der Hämoxygenase, des Enzyms, das Kohlenmonoxid (CO) und Biliverdin produziert. Er hemmt die lösliche Guanylylzyklase und verursacht eine zeit- und konzentrationsabhängige Inaktivierung aller drei Isoformen der Stickoxid-Synthase (IC50 = 800 nM, 4 µM und 5 µM für nNOS, iNOS bzw. eNOS). Er hemmt die durch Acetylcholin, ANP und VIP induzierte Relaxation in isolierter Rattenaorta. Er blockiert Interleukin-1 und verhindert die Induktion der Langzeitpotenzierung. Er ist auch als Indikator für die eisendefizitäre Erythropoese nützlich. Er überwindet nicht die Blut-Hirn-Schranke.
Ein potenter und selektiver Inhibitor der Hämoxygenase, des Enzyms, das Kohlenmonoxid (CO) und Biliverdin produziert. Er hemmt die lösliche Guanylylzyklase. Er verursacht eine zeit- und konzentrationsabhängige Inaktivierung aller drei Isoformen der Stickoxid-Synthase (IC50 = 0,8 µM, 4,0 µM und 5,0 µM für nNOS, iNOS bzw. eNOS). Er hemmt die durch Acetylcholin, ANP und VIP induzierte Relaxation in isolierter Rattenaorta. Er blockiert Interleukin-1 und verhindert die Induktion der Langzeitpotenzierung. Er ist auch als Indikator für die eisendefizitäre Erythropoese nützlich. Er überwindet nicht die Blut-Hirn-Schranke.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Hämoxygenase
Ziel-IC50: 800 nM, 4 µM und 5 µM für nNOS, iNOS bzw. eNOS
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Wolff, D.J., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.333, 27.
Bing, O., et al. 1995. NeuroReport 6, 1369.
Hinchliffe, R.F., et al. 1995. Pediatr. Hematol. Oncol. 12, 455.
Kadoya, C., et al. 1995. Stroke 26, 1035.
Ny, L., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 115, 186.
Luo, D., and Vincent, S.R. 1994. Eur. J. Pharmacol. 267, 263.
Marks, G.S., et al. 1993. Can. J. Physiol. Pharmacol. 71, 753.
Zhuo, M., et al. 1993. Science 260, 1946.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable