Wichtige Dokumente
373210
Sigma-Aldrich
BLT-1
≥95% (HPLC), solid, HDL receptor SR-BI inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
HDL-Rezeptor-SR-BI-Inhibitor, BLT-1
Größe auswählen
25 MG
176,00 €
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
176,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktbezeichnung
HDL-Rezeptor-SR-BI-Inhibitor, BLT-1, The HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, also referenced under CAS 321673-30-7, controls the biological activity of HDL Receptor SR-B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
InChIKey
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeabler Thiosemicarbazon-Kupferchelator, der auf potente Weise die durch den HDL-Rezeptor SR-BI (Scavenger-Rezeptor, Klasse B, Typ I) vermittelte Lipidaufnahme auf reversible Weise blockiert (IC50 = 21 und 57 nM blockiert die DiI- und CE-Aufnahme aus DiI-HDL bzw. CE-HDL unter Verwendung von Hamster-ldlA-7-Zellen, die den murinen SR-BI-Rezeptor exprimieren), mit nur geringer Auswirkung auf den intrazellulären Membranverkehr oder die zytoskelettale Organisation. BLT-1 cheliert Cu+2 in einem stoichometrischen Verhältnis von 2:1 und ein halbes Mol CuCl2-Äquivalent verhindert vollständig die durch BLT-1 induzierten Entwicklungsdefekte bei Zebrafischembryonen, während BLT-1 verwendet werden kann, um übermäßige Mengen an Kupfer (>;4 µ;M) zu chelieren und die Embryonen vor Kupfertoxizität zu schützen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Nieland, T.J.F., et al. 2008. Biochemistry47, 460.
Raldua, D., and Babin, P.J. 2007. Toxicol. Lett.175, 1.
Nieland, T.J.F., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 15422.
Peterson, R.T., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 12965.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thomas J F Nieland et al.
Biochemistry, 47(1), 460-472 (2007-12-11)
Scavenger receptor, class B, type I (SR-BI), controls high-density lipoprotein (HDL) metabolism by mediating cellular selective uptake of lipids from HDL without the concomitant degradation of the lipoprotein particle. We previously identified in a high-throughput chemical screen of intact cells
Resveratrol intervention attenuates chylomicron secretion via repressing intestinal FXR-induced expression of scavenger receptor SR-B1.
Pang, et al.
Nature Communications, 14, 2656-2656 (2023)
Demetrio Raldúa et al.
Toxicology letters, 175(1-3), 1-7 (2007-09-25)
Block lipid transport-1 (BLT-1) is a small chemical widely used to inhibit the transfer of lipids between high-density lipoproteins (HDL) and cells mediated by scavenger receptor B, type 1 (SR-BI). This study demonstrated that BLT-1 induced in zebrafish (Danio rerio)
R T Peterson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(24), 12965-12969 (2000-11-23)
Much has been learned about vertebrate development by random mutagenesis followed by phenotypic screening and by targeted gene disruption followed by phenotypic analysis in model organisms. Because the timing of many developmental events is critical, it would be useful to
Thomas J F Nieland et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(24), 15422-15427 (2002-11-20)
The high-density lipoprotein (HDL) receptor, scavenger receptor, class B, type I (SR-BI), mediates both the selective uptake of lipids, mainly cholesterol esters, from HDL to cells and the efflux of cholesterol from cells to lipoproteins. The mechanism underlying these lipid