Wichtige Dokumente
574795
Sigma-Aldrich
TBE-Puffer, 10X, molekularbiologische Qualität, Calbiochem
A 10X concentrate that can be diluted to a 1X solution containing 89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA, pH ~8.3.
Synonym(e):
Tris-Borat-EDTA-Puffer
Größe auswählen
1 L
Anfragen
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
41105319
NACRES:
NA.25
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Molecular Biology
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Fremdaktivität
DNase, RNase, protease, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Ein 10-faches Konzentrat, das zu einer 1-fachen Lösung mit 89 mM Tris, 89 mM Borsäure, 2 mM EDTA, pH ~8,3 verdünnt werden kann.
Tris-, Borat- und Ethylendiamintetraessigsäure-Puffer (TBE) wird für die Agarosegel-Elektrophorese von DNA und RNA verwendet. Sie besteht aus einer schwachen Säure, die in neutraler und anionischer Form vorliegt (z. B. COOH und COO). Tris ist eine schwache Base, die entweder in neutraler oder kationischer Form vorkommt (Tris-NH2 und Tris-NH3+). Diese Ionen sorgen für eine niedrige Leitfähigkeit des Mediums, übertragen den elektrischen Strom und puffern den pH-Wert. Ethylendiamintetraessig (EDTA) ist zwar nicht unbedingt erforderlich, wird aber zur Vorbeugung hinzugefügt, da es Mg2+ Ionen chelatiert und potenzielle DNA-Nukleasen inaktiviert. TBE ermöglicht eine effektive Auflösung von DNA-Fragmenten und verbessert die Trennung kleinerer Fragmente leicht.[1] Außerdem stabilisiert es Nukleinsäuren gegen enzymatischen Abbau.[2]
Anwendung
TBE Buffer, 10X, Molecular Biology Grade-Calbiochem wurde als Bestandteil von Polyacrylamid-Sequenziergelen für die DNA-Elektrophorese unter Verwendung des amplifizierten Fragmentlängen-Polymorphismus (AFLP) verwendet.[3]
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marjan Sadat Hosseini et al.
Phytochemistry, 183, 112629-112629 (2021-01-31)
Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) is a medicinal plant species valued in many countries in Asia and Europe for its phytochemical characteristics. Licorice biodiversity is becoming threatened nowadays in Iran due to increasing demand and a drastic decline of its natural
Optical properties of buffers and cell culture media for optofluidic and sensing applications
Hoang VT, et al.
Applied Sciences, 9(6), 1145-1145 (2019)
Brian A Sanderson et al.
Analytical biochemistry, 454, 44-52 (2014-03-19)
Agarose gel electrophoresis of DNA and RNA is routinely performed using buffers containing either Tris, acetate, and EDTA (TAE) or Tris, borate, and EDTA (TBE). Gels are run at a low, constant voltage (∼10 V/cm) to minimize current and asymmetric
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?