1.06177
TBE buffer
10 x pH 8.3 tris-borate-EDTA buffer
Synonym(e):
10X TBE running buffer, Tris-Borate EDTA buffer
Empfohlene Produkte
Form
liquid
pH-Wert
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Beschreibung): fast klar
pH-Wert: 8.2 - 8.4
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List