5.32586
AEBSF hydrochloride
≥99% (HPLC), powder, serine protease inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
AEBSF, HCl ≥99% by HPLC, 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride, HCl, 4-(2-Aminoethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride, HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
AEBSF, HCl ≥99% by HPLC,
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChIKey
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Serine proteases
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem.116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm.6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable