Merck
527962
Millipore
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis
Synonym(e):
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis, Natamycin, Pimafucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H47NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
665.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥80% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
acetic acid: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Antifungales Polyen-Makrolid, das in der Zellmembran aktiv ist.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Pederson, J.C. 1992. Appl. Environ. Microbiol. 58, 1064.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3