Merck
516531
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Meerrettich
Synonym(e):
Peroxidase, Meerrettich
Größe auswählen
5 KU
92,70 €
25 KU
430,00 €
92,70 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 KU
92,70 €
25 KU
430,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
92,70 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Form
lyophilized solid
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥200 U/mg
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
0.1 M phosphate, pH 6.0-7.0: 5 mg/mL
Extinktionsverhältnis
RZ3.0
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChIKey
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Geeignet für die Konjugation an Proteine und Antikörper und als zytochemischer Marker bei immunhistochemischen Färbungen. Der optimale pH-Wert beträgt 7,0.
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 20 °;C und pH 6,0 in 20 Sekunden 1 mg Purpurogallin katalysiert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und kühlen (4°;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1