Merck
D9143
Sigma-Aldrich
o-Dianisidin
peroxidase substrate, chromogenic, powder
Synonym(e):
3,3′-Dimethoxy-benzidin, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethoxy-biphenyl
Größe auswählen
5 G
53,10 €
25 G
187,00 €
53,10 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
53,10 €
25 G
187,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
Beilstein:
1879884
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
53,10 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Produktbezeichnung
o-Dianisidin, peroxidase substrate
Form
powder
Löslichkeit
H2O: slightly soluble
aqueous acid: soluble
SMILES String
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChIKey
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
o-Dianisidine has been used for neutrophil myeloperoxidase activity (MPO) assay.[1][2][3] It has also been used for staining erythrocytes.[4]
as a constituent in neutral benzidine staining of dried blood smears[5]
Vorsicht
Darkens in storage.
Warnhinweis
Möglicherweise karzinogen
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
402.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
206 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
FIP200 is required for the cell-autonomous maintenance of fetal hematopoietic stem cells
Liu Fei, et al.
Blood, 116(23), 4806-4814 (2010)
RNAi-mediated silencing of TNF-alphas converting enzyme to down-regulate soluble TNF-alpha production for treatment of acute and chronic colitis
Song Y, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 239, 231-241 (2016)
Trim33/Tif1-gamma is essential for macrophage and neutrophil mobilisation to developmental or inflammatory cues
Demy DL, et al.
Journal of Cell Science, jcs-203471 (2017)
Amnion epithelial cells promote lung repair via lipoxin A4
Tan JL, et al.
Stem Cells Translational Medicine, 6(4), 1085-1095 (2017)
Ben Brankatschk et al.
PloS one, 6(7), e21771-e21771 (2011-07-15)
In this paper, we report that the PX domain-containing protein SNX16, a member of the sorting nexin family, is associated with late endosome membranes. We find that SNX16 is selectively enriched on tubulo-cisternal elements of this membrane system, whose highly
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.