Alle Fotos(1)
Key Documents
516106
Millipore
Penicillin/Streptomycin, 100X, Gewebekulturqualität
A mixture of penicillin and streptomycin, supplied as 100X concentrated. Sterilized by γ-irradiation.
Synonym(e):
Penicllin G Sodium Salt, Streptomycin Sulfate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine Mischung aus Penicillin und Streptomycin, geliefert in 100-facher Konzentration. Sterilisiert mittels γ;-Strahlung. Spektrum: Grampositive und gramnegative Bakterien.
Eine Mischung aus Penicillin und Streptomycin, geliefert in 100-facher Konzentration. Sterilisiert mittels γ;-Strahlung. Spektrum: Grampositive und gramnegative Bakterien. Nach der Rekonstitution mit 20 ml sterilem entionisiertem Wasser enthält die Lösung 10.000 Einheiten/ml Penicillin G und 10 mg/ml Streptomycinsulfat.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Mit 20 ml sterilem dH₂;O rekonstituieren, um eine Lösung mit 10.000 Einheiten/ml Penicillin G und 10 mg/ml Streptomycinsulfat zu erhalten.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 6 Monate und bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 2 Wochen haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3