Merck
P0781
Sigma-Aldrich
Penicillin-Streptomycin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Pen-Strep
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
product name
Penicillin-Streptomycin, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
0.1 μm filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Konzentration
100 ×
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
InChIKey
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Penicillin-Streptomycin, auch als „Pen-Strep“ bezeichnet, ist die am häufigsten verwendete Antibiotikalösung für die Kultivierung von Säugerzellen. Penicillin-Streptomycin-Lösung wird zur Aufrechterhaltung steriler Bedingungen während der Zellkultur verwendet und zeigt nur wenige negative Auswirkungen auf die kultivierten Zellen.
Anwendung
Penicillin-Streptomycin-Lösung wird als Supplement für Zellkulturmedien zur Kontrolle von Bakterienkontaminationen eingesetzt. Es wurde ebenfalls für die Herstellung von Lipidemulsionen verwendet. Für Zellkulturanwendungen sollte es in einer Menge von 10 ml/l zugegeben werden.
Komponenten
Dieses Produkt wurde so formuliert, dass es 10.000 Einheiten Penicillin und 10 mg Streptomycin pro ml enthält.
Sonstige Hinweise
20x100 ml, 20 ml,100 ml
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bryan Brown et al.
Tissue engineering, 12(3), 519-526 (2006-04-04)
The extracellular matrix (ECM) has been successfully used as a scaffold for constructive remodeling of multiple tissues in both preclinical studies and in human clinical applications. The basement membrane is a specialized form of the ECM that supports and facilitates
D T Stein et al.
The Journal of clinical investigation, 100(2), 398-403 (1997-07-15)
Lowering of the elevated plasma FFA concentration in 18- 24-h fasted rats with nicotinic acid (NA) caused complete ablation of subsequent glucose-stimulated insulin secretion (GSIS). Although the effect of NA was reversed when the fasting level of total FFA was
Zijin Zhou et al.
International journal of food microbiology, 257, 176-182 (2017-07-03)
The efficacy of levulinic acid (LVA) in combination with sodium dodecyl sulfate (SDS) in removal of foodborne viruses, enteric bacterial pathogens and their surrogates on fresh strawberries was investigated. Inoculated strawberries were treated with potable water, sodium hypochlorite solution (50ppm)
184: Toxic effects of antibiotics routinely used in cell culture on primary cultures of dissociated mouse brain cells.
Amonn F
Pediatric Research, 10(10), 900-900 (1976)
Tinh-Hai Collet et al.
Molecular metabolism, 6(10), 1321-1329 (2017-10-17)
Pro-opiomelanocortin (POMC)-derived peptides act on neurons expressing the Melanocortin 4 receptor (MC4R) to reduce body weight. Setmelanotide is a highly potent MC4R agonist that leads to weight loss in diet-induced obese animals and in obese individuals with complete POMC deficiency.