5.04914
CNQX
Synonym(e):
CNQX, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, 6-Cyano-2,3-dihydroxy-7-nitro-quinoxaline
Größe auswählen
178,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
178,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white to yellow
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH][c]([c]([nH]c2cc1C#N)=O)=O
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
InChIKey
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biochem./physiol. Wirkung
Kainate
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
King, A., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 375.
Long, S. et al. 1990. Br. J. Pharmacol.100, 850.Harris, K., et al. 1989. Brain Res.5, 185Honore, T., et al. 1988. Science.241, 701.Birch, P., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.156, 177.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable