5.00496
C59
≥99% (HPLC), powder, Porcn inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Porcn Inhibitor II, C59, NAN, Wnt-C59, Wnt Pathway Inhibitor XVI, 2-(4-(2-Methylpyridin-4-yl)phenyl)-N-(4-(pyridin-3-yl)phenyl)acetamide
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Porcn Inhibitor II, C59,
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(c3ccc(cc3)c4cnccc4)C(=O)Cc1ccc(cc1)c2cc(ncc2)C
InChI
1S/C25H21N3O/c1-18-15-22(12-14-27-18)20-6-4-19(5-7-20)16-25(29)28-24-10-8-21(9-11-24)23-3-2-13-26-17-23/h2-15,17H,16H2,1H3,(H,28,29)
InChIKey
KHZOJCQBHJUJFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Porcupine (Porcn)-mediated Wnt palmitoylation
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable