Ein Scavenger für freie Radikale und Antioxidans, das postischämische Hirnschädigungen verringert Hemmt die eisenabhängige Peroxidation in Homogenaten des Rattenhirns (IC50 = 15 µ;M). Hemmt die mitochondriale Permeabilitätsübergangspore.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel Ein Scavenger für freie Radikale und Antioxidans
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 15 µ;M hemmt die eisenabhängige Peroxidation in Homogenaten des Rattenhirns
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Katare, R. G., et al. 2003. Am. J. Physiol.285, H2171. Kawai, H., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther. 281, 921. Yamamoto, Y., et al. 1996. Redox. Report 2, 333. Watanabe, T., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 1597. Nishi, H., et al. 1989. Stroke 20, 1236.