Merck
427217-M
Sigma-Aldrich
Lactat-Dehydrogenase, Kaninchenmuskel
Synonym(e):
Lactat-Dehydrogenase, Kaninchenmuskel, LDH
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Form
lyophilized
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥200 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
<0.005% GOT and GPT
Löslichkeit
low ionic strength buffer: soluble
water: soluble
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native Lactatdehydrogenase aus Kaninchenmuskel. Katalysiert die reversible Umwandlung von Pyruvat in Lactat. Das Gesamtgleichgewicht dieser Reaktion begünstigt die Lactatbildung.
Native Lactatdehydrogenase aus Kaninchenmuskel. Katalysiert die reversible Umwandlung von Pyruvat in Lactat. Das Gesamtgleichgewicht dieser Reaktion begünstigt die Lactatbildung. Der optimale pH-Wert beträgt 6,0.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 µ;mol Pyruvat pro Minute in 100 mM Phosphatpuffer bei 30 °;C und einem pH-Wert von 7,0 in L-Lactat umwandelt.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Cahn, R.C., et al. 1962. Science136, 962.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1