Wichtige Dokumente
406170
Sigma-Aldrich
IP6K-Inhibitor
The IP6K Inhibitor, also referenced under CAS 519178-28-0, controls the biological activity of IP6K.
Synonym(e):
IP6K-Inhibitor
Größe auswählen
5 MG
205,00 €
205,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
205,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16F3N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
205,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CNc2nc3[nH]cnc3c(n2)NCc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H16F3N7O2/c21-20(22,23)14-3-1-2-13(8-14)10-25-19-28-17(16-18(29-19)27-11-26-16)24-9-12-4-6-15(7-5-12)30(31)32/h1-8,11H,9-10H2,(H3,24,25,26,27,28,29)
InChIKey
DDSBPUYZPWNNGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable 2,6-disubstituierte Purinverbindung, die trotz ursprünglicher Identifizierung als ein reversibler, ATP-kompetitiver Inhibitor der Umwandlung von Ins(1,4,5)P3 zu Ins(1,3,4,5)P4 mittels IP3K (IC50 = 18 M; [ATP] = 10 μ;M) vielmehr als ein deutlich effektiverer Inhibitor der IP6K1/2/3-katalysierten Umwandlung von InsP6 (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-407125">;407125<;/A>;) zu 5-[PP]-InsP6 oder InsP7 (IC50 = 0,47 μ;M gegen IP6K1; [ATP] = 1 mM) fungiert, da die Affinität von ATP zu IP3K deutlich höher ist, als zu IP6K (Km von ATP für die entsprechenden Enzyme = 0,01 ggü. 1000 μ;M). Nachweislich auch ein potenter Inhibitor der zellulären InsP7-Konzentration (IC50 = 0,55 μ;M in HeLa-Kulturen) bei gleichzeitig geringerer Potenz hinsichtlich der Steigerung der zellulären InsP3-Akkumulation (>;10 M in HeLa-Kulturen). TNP ist zudem wirksam gegen IP6K und Kcs1 aus S. cerevisiae, aber nicht gegen Vip/PPIP5Ks, Enzyme, die die Pyrophosphorylierung an der 1/3-Position von InsP6 und InsP7 bei Menschen, Hefen oder zwei anderen Ip3-metabolisierenden Enzymen, PLC und IP3 5-Ppase, katalysieren.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
IP 3-K
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 0,47 µ;M gegen IP6K1; [ATP] = 1 mM; 18 µ;M gegen die Umwandlung von Ins(1,4,5)P3 zu Ins(1,3,4,5)P4 mittels IP3K; [ATP] = 10 µ;M
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Padmanabhan, U., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 10571.Chang, Y.T., et al. 2002. ChemBioChem3, 897.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable