Merck
P8287
Sigma-Aldrich
o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
chromogenic, tablet
Synonym(e):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Größe auswählen
50 TABS
279,00 €
100 TABS
460,00 €
279,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 TABS
279,00 €
100 TABS
460,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.06
Beilstein:
3912045
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
279,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Produktbezeichnung
o-Phenylendiamin -dihydrochlorid, tablet, 10 mg substrate per tablet
Qualitätsniveau
Form
tablet
mp (Schmelzpunkt)
258 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChIKey
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
o-Phenylendiamin (o-PD) ist ein farbloses und nicht fluoreszierendes Molekül.[1]
o-Phenylendiamindihydrochlorid (OPD) ist ein chromogenes Substrat, das in Enzyme-linked-Immunosorbent-Assay(ELISA)-Verfahren eingesetzt werden kann, da es Meerrettichperoxidasekonjugate nutzt. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit orange-brauner Farbe, das bei 450 nm spektrofotometrisch gemessen werden kann. Die OPD-Reaktion kann mit 3 N HCl oder 3 mol/l H2SO4 gestoppt und bei 492 nm gemessen werden.
Anwendung
o-Phenylendiamindihydrochlorid wird als Substrat für Meerrettichperoxidase-konjugierte sekundäre Antikörper im Enzymimmunoassay (ELISA) eingesetzt.[2][3][4]
Rekonstituierung
Lösen Sie eine Tablette in 0,05 M Phosphat-Citrat-Puffer, pH-Wert 5,0, um die gewünschte Konzentration zu erhalten (in der Regel wird eine OPD-Konzentration von 0,4 mg/ml verwendet). Geben Sie unmittelbar vor der Verwendung 40 μl frisches 30%iges Wasserstoffperoxid je 100 ml Substratpufferlösung hinzu. Die Tabletten sind einzeln in Folienpackungen verpackt.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sara Buezo Montero et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 377-377 (2020-08-28)
Mosquitoes of the Aedes genus transmit arboviruses of great importance to human health as dengue, chikungunya, Zika and yellow fever. The tiger mosquito Aedes albopictus can play an important role as arboviral vector, especially when Aedes aegypti is absent or
Henry Surendra et al.
Malaria journal, 18(1), 227-227 (2019-07-10)
Analysis of anti-malarial antibody responses has the potential to improve characterization of the variation in exposure to infection in low transmission settings, where conventional measures, such as entomological estimates and parasitaemia point prevalence become less sensitive and expensive to measure.
Ted M Ross et al.
Vaccine, 37(17), 2369-2376 (2019-03-25)
Since the first identification of the H5N1 Goose/Guangdong lineage in 1996, this highly pathogenic avian influenza virus has spread worldwide, becoming endemic in domestic poultry. Sporadic transmission to humans has raised concerns of a potential pandemic and underscores the need
Rama Devudu Puligedda et al.
Antibodies (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-03-04)
Poliovirus (PV)-specific intestinal IgAs are important for cessation of PV shedding in the gastrointestinal tract following an acute infection with wild type or vaccine-derived PV strains. We sought to produce IgA monoclonal antibodies (mAbs) with PV neutralizing activity. We first
Rafaella P M Guimarães-Peixoto et al.
Veterinary parasitology, regional studies and reports, 20, 100375-100375 (2020-05-26)
Bovine cysticercosis remains as one of the most important cause of carcasses and viscera condemnation in Brazilian slaughterhouses. However, the efficiency of post-mortem inspection for the diagnosis of this zoonotic disease is relatively low, and few available studies were performed
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.