Wichtige Dokumente
369080
Millipore
Guanidinhydrochlorid, molekularbiologische Qualität
Powerful protein denaturant.
Synonym(e):
Guanidiniumchlorid
Größe auswählen
100 G
Anfragen
1 KG
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
Anfragen
1 KG
Anfragen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH5N3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.07 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.25
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 4562
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: soluble
water: soluble
Absorption
≤0.01 at 280 nm
≤0.05 at 260 nm
≤0.15 at 230 nm
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cl-].NC(=N)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChIKey
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsstarkes Proteindenaturierungsmittel, das weit verbreitet für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet wird (Extinktion: ≤;0,05 bei 260 nm):≤;0,01 bei 280 nm; ≤;0,l5 bei 230 nm); 0. nm).
Leistungsstarkes Proteindenaturierungsmittel.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable