Merck
50983
Sigma-Aldrich
Guanidin-thiocyanat -Lösung
BioUltra, for molecular biology, ~6 M in H2O
Synonym(e):
Guanidin-rhodanid -Lösung, Guanidiniumisothiocyanat, Guanidiniumthiocyanat
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
Beilstein:
3563461
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Produktlinie
BioUltra
Konzentration
~6 M in H2O
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.474-1.483
pH-Wert
4.5-7.0 (25 °C)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Absorption
cut-off at 280 nm
SMILES String
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChIKey
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Guanidinthiocyanat ist ein chaotropes Mittel, das als starkes Proteindenaturierungsmittel dient. Es wird verbreitet in RNA-Isolierungsprotokollen eingesetzt. Guanidinthiocyanat kann RNase und DNase irreversibel inaktivieren und Zellmembranen aufbrechen. Es löst Proteine, indem es ihre Sekundärstrukturen stört. Guanidinthiocyanat trennt außerdem Nukleoproteine von Nukleinsäuren und unterstützt den Aufschluss von Proteinen durch Proteasen. Es steigert die Aktivität von Proteinase K und macht sie dadurch zur bevorzugten Proteinase.
Anwendung
Guanidinthiocyanat-Lösung wurde zum Extrahieren von Folgendem verwendet:
  • Plasma-RNA aus mit humanem Immundefizienz-Virus (HIV) infizierten und Kontrollpatienten
  • Gesamt-RNA aus gesammeltem Gewebe (Triebe, Blüten, Früchte und Samen)
  • in der Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR), RNA aus der Teratokarzinom-Zelllinie (Tera-1)
Vorsicht
Möglicherweise kristallisiertes Produkt kann durch leichtes Erwärmen auf 40 bis 50 °C erneut gelöst werden.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jeanine Griffin
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 927, 379-384 (2012-09-21)
High quality DNA extractions developed for mammalian somatic cells are ineffective for sperm, due mainly to the high degree of nuclear compaction in sperm. The highly specialized nuclear proteins in sperm create a chromatin structure that is at least six
Neeru Bhardwaj et al.
Journal of virology, 88(19), 11108-11120 (2014-07-25)
Recent studies suggest that human endogenous retrovirus group K (HERV-K) provirus expression plays a role in the pathogenesis of HIV-1 infection. In particular, RNA from the HML-2 subgroup of HERV-K proviruses has been reported to be highly expressed at the
Yonglin Wang et al.
BMC genomics, 17(1), 771-771 (2016-10-08)
The parasitic flowering plant dwarf mistletoe (Arceuthobium spp., Viscaceae) is one of the most destructive forest pests, posing a major threat to numerous conifer species worldwide. Arceuthobium sichuanense (spruce dwarf mistletoe, SDM) infects Qinghai spruce (Picea crassifolia) and causes severe
Neeru Bhardwaj et al.
Viruses, 7(3), 939-968 (2015-03-10)
Human endogenous retrovirus (HERV-K (HML-2)) proviruses are among the few endogenous retroviral elements in the human genome that retain coding sequence. HML-2 expression has been widely associated with human disease states, including different types of cancers as well as with
Morteza Aliodoust et al.
Lasers in medical science, 29(4), 1495-1503 (2014-03-14)
Tendon healing is impaired in individuals diagnosed with diabetes mellitus (DM). According to research, there is considerable improvement in the healing of surgically tenotomized Achilles tendons following low-level laser therapy (LLLT) in non-diabetic, healthy animals. This study uses light microscopic