361515
Glykogenphosphorylase-Inhibitor
The Glycogen Phosphorylase Inhibitor, also referenced under CAS 648926-15-2, controls the biological activity of Glycogen Phosphorylase.
Synonym(e):
Glykogenphosphorylase-Inhibitor, 1-(3-(3-(2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl)ureido)-4-methoxyphenyl)-3-methylurea
Größe auswählen
116,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
116,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(cc(c(c1)Cl)C(=O)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)NC(=O)NC)OC)F
InChI
1S/C17H15ClF2N4O4/c1-21-16(26)22-8-3-4-14(28-2)13(5-8)23-17(27)24-15(25)9-6-11(19)12(20)7-10(9)18/h3-7H,1-2H3,(H2,21,22,26)(H2,23,24,25,27)
InChIKey
ROJNYKZWTOHRNU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Glycogenphosphorylase
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable