MAB2146
Anti-ICAM-1 Antibody, clone P2A4
clone P2A4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD54
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P2A4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ICAM1(3383)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Immunocytochemistry: for use on B cells, PBL, T cells
Immunoprecipitation
FACS
ELISA
Inhibits ICAM-1 dependent adhesive interactions
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable