Wichtige Dokumente
346125
Millipore
D-Gluconsäure, Kaliumsalz
D-Gluconic acid is an aldonic acid formed by the oxidation of the carbonyl carbon of glucose in microorganisms, plants, and animals. In solution, it exists as an equilibrium mixture of free acid and lactone.
Synonym(e):
D-Gluconsäure, Kaliumsalz, Kalium-D-Gluconat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11O7 · K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChIKey
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Allgemeine Beschreibung
D-Gluconsäure ist eine Aldonsäure, die bei der Oxidation des Carbonylkohlenstoffes von Glucose in Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren entsteht. In Lösungsform existiert sie als Gleichgewichtsgemisch aus freier Säure und Lacton.
In Lösungsform existiert sie als Gleichgewichtsgemisch aus freier Säure und Lacton. D-Gluconsäure ist eine Aldonsäure, ein Stoffwechselzwischenprodukt in Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Bausch, C., et al. 1998. J. Bacteriol. 180, 3704.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
C Bausch et al.
Journal of bacteriology, 180(14), 3704-3710 (1998-07-11)
The presence of two systems in Escherichia coli for gluconate transport and phosphorylation is puzzling. The main system, GntI, is well characterized, while the subsidiary system, GntII, is poorly understood. Genomic sequence analysis of the region known to contain genes