Wichtige Dokumente
P5655
Kaliumphosphat
powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH-Wert
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Einbasiges Kaliumphosphat wird bei der Isolierung von Protein aus Bakterienzellen eingesetzt.
- Es wird für die Herstellung von PZM-3-Medium (definiertes Medium für Schweineembryonen) verwendet.
- Es wird für die Herstellung von phosphatgepufferter Kochsalzlösung verwendet.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)