Merck
324716
Sigma-Aldrich
Endo-α-N-Acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, rekombinant, E. coli
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, CAS 59793-96-3, catalyzes the hydrolysis of the unsubstituted Galβ1,3GalNAc core disaccharide attached to Ser or Thr.
Synonym(e):
Endo-α-N-Acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, rekombinant, E. coli
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.42
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Konjugat
(O-linked)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥1 units/mL
≥10 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Fremdaktivität
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidase, proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Rekombinante Streptococcus pneumoniae Endo-α;-N-Acetylgalactosaminidase, exprimiert in E. coli. Katalysiert die Hydrolyse des unsubstituierten Galβ;1,3GalNAc-Kern-Disaccharids, das mit Serin- oder Threonin-Rückständen von Glycopeptiden und Glycoproteinen verbunden ist, um freie Oligosaccharide zu erzeugen.
Rekombinante Streptococcus pneumoniae Endo-α;-N-Acetylgalactosaminidase, exprimiert in E. coli. Katalysiert die Hydrolyse des unsubstituierten Galβ;1,3GalNAc-Kern-Disaccharids, das mit Serin- oder Threonin-Rückständen von Glycopeptiden und Glycoproteinen verbunden ist, um freie Oligosaccharide zu erzeugen. Für Kohlenhydrate mit Sialinsäure oder Fucose ist eine Vorbehandlung mit Neuraminidase oder Fucosidase erforderlich.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 37°;C und pH 5,0 die Freisetzung von 1,0 µ;mol P-Nitrophenol aus P-Nitrophenyl-2-Acetamido-2-Deoxy-3-O-(β;-D-Galactopyranosyl)-α;-D-Galactopyranosid pro Minute katalysiert.
Physikalische Form
In 50 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,5.
Sonstige Hinweise
Wang, A.M., et al. 1998. Mol. Genet. Metab. 65, 165.
Iwase, H., and Hotta, K. 1993. Methods Mol. Biol. 14, 151.
Fan, J.Q., et al. 1990. Agric. Biol. Chem. 54, 233.
Umemoto, J., et al. 1978. Anal. Biochem. 91, 186.
Glasgow, L.R., et al. 1977. J. Biol. Chem. 252, 8615.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Induction and efficient purification of endo-alpha-N-acetylgalactosaminidase from Alcaligenes sp.
J Q Fan et al.
Agricultural and biological chemistry, 54(1), 233-234 (1990-01-01)
J Umemoto et al.
Analytical biochemistry, 91(1), 186-193 (1978-11-01)
The synthetic glycosides, p-nitrophenyl- and o-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha- D-galactopyranosides, were found to be effective chromogenic substrates for an endo-alpha-N-acetyl-D-galactosaminidase. We did not experience any problems when these substrates were used for the screening of column fractions during the purification of the endoenzyme
Release of O-linked glycoprotein glycans by endo-alpha-N-acetylgalactosaminidase.
H Iwase et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 14, 151-159 (1993-01-01)
A M Wang et al.
Molecular genetics and metabolism, 65(2), 165-173 (1998-10-27)
Recent characterization of the human sequences encoding two lysosomal hydrolases, alpha-galactosidase A (alpha-Gal A) and alpha-N-acetylgalactosaminidase (alpha-GalNAc) revealed that these two enzymes with distinct enzymatic activities shared about 50% overall amino acid identity and that their genomic sequences had a
Systematic purification of five glycosidases from Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae.
L R Glasgow et al.
The Journal of biological chemistry, 252(23), 8615-8623 (1977-12-10)
Artikel
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.