Fortfahren mit
A2264
β-N-Acetylglucosaminidase aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
ammonium sulfate suspension, ≥8 units/mg protein
Synonym(e):
β-N-Acetyl-D-hexosaminid-N-acetylhexosaminohydrolase aus Schwertbohnen, β-N-Acetylhexosaminidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 units
Voraussichtliches Versanddatum09. Oktober 2026vonSchnelldorf
155,00 €
10 units
Voraussichtliches Versanddatum09. Oktober 2026vonSchnelldorf
266,00 €
25 units
Voraussichtliches Versanddatum09. Oktober 2026vonSchnelldorf
526,00 €
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-730-2
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥8 units/mg protein
Biological source:
Canavalia ensiformis
155,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. Oktober 2026Details
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥8 units/mg protein
foreign activity
α- and β-galactosidase, and α-L-fucosidase ≤0.1%, α-mannosidase ≤0.5%
storage temp.
2-8°C
Application
β -N-acetylglucosaminidase is a lysosomal enzyme used to hydrolyze N-acetyl-β-D-glucosaminides and N-acetyl-β-Dgalactosaminides. It is used in chemoenzymatic synthesis of oligosaccharides based on their effective transglycosylation of β-GlcNAc and β-GalNAcc. It may be a useful tool to study Alzheimer′s Disease [1]. Acetylglucosaminidase from Canavalia ensiformis has been used to study enzymic detachment of biofilms [2].
Biochem/physiol Actions
Wird auch als β-N-Acetylhexosaminidase bezeichnet. Es wurde die Freisetzung von terminalem β-verknüpften N-Acetylglucosamin und N-Acetylgalactosamin durch dieses Enzym beobachtet.
This enzyme, sometimes called β-N-acetylhexosaminidase, is reported to liberate terminal β-linked N-acetylglucosamine and N-acetylgalactosamine from a variety of substrates. The activity of β-N-actylglucosaminidase may be determined with the chromogenic substrate p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide. β-N-actylglucosaminidase hydrolyzes the terminal nonreducing N-acetyl-D-hexosamine residues. This enzyme contains two predominant isozymes, Hex A, a heterodimer, and Hex B, a homodimer. N-acetylglucosamine, acetamide, N-2-acetamido-2-deoyglucosylamine, N-acetylnojirimycin, and N-acetyldeoxynojirmycin are known inhibitors.
Physical form
Suspension in 2.5 M (NH4)2SO4, pH 7.0
Analysis Note
Bei pH 4.0 wird p-Nitrophenyl β-N-acetylgalactosaminid mit ca. 50% der Hydrolysegeschwindigkeit von p-Nitrophenyl β-N-acetylglucosaminid bei pH 5.0 hydrolysiert.
Other Notes
1 U hydrolysiert 1.0 μmol p-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminid zu p-Nitrophenol und N-acetyl-D-glucosamin pro Minute bei pH 5.0 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7257G4142M9400
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
bovine
biological source
-
specific activity
≥8 units/mg protein
specific activity
≥15 units/mg protein (biuret)
specific activity
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
-
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
α- and β-galactosidase, and α-L-fucosidase ≤0.1%, α-mannosidase ≤0.5%
foreign activity
β-galactosidase, β-N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase and α-L-fucosidase <0.05%
foreign activity
α- and β-glucosidase ≤0.2%, α-fucosidase ≤0.2%, α-galactosidase ≤0.2%, α-mannosidase ≤0.2%, β-N-acetylglucosaminidase ≤1.0%
foreign activity
β-N-acetylglucosaminidase and α-mannosidase <1.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)