300267
DPPH, freies Radikal
≥90% (elemental analysis), solid, hydrogen radical scavenger, Calbiochem®
Synonym(e):
DPPH, freies Radikal
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
DPPH, freies Radikal, DPPH, Free Radical, CAS 1898-66-4, is a cell-permeable, stable free radical that acts as a hydrogen radical scavenger.
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (elemental analysis)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
black
Löslichkeit
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
InChIKey
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Wasserstoffradikal-Scavenger
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Karki, S.B., et al. 2000. J. Pharm. Sci.89, 1518.
Ancerewicz, J., et al. 1998. Free Radic. Biol. Med.25, 113.
Dinis, T.C., et al. 1994. Arch. Biochem. Biophys.315, 161.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable