Wichtige Dokumente
93510
(S)-Trolox-methylether
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥98.0%
Synonym(e):
(S)-6-Methoxy-2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2-carbonsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −69±2°, c = 1% in ethanol
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C
SMILES String
COc1c(C)c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)18-5)6-7-15(4,19-13)14(16)17/h6-7H2,1-5H3,(H,16,17)/t15-/m0/s1
InChIKey
MNBMVDGIDVXTOF-HNNXBMFYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- analysis of chiral alcohols by capillary gas chromatography (GC) and supercritical fluid chromatography (SFC)[1]
- enantiomeric separation of several benzodiazepines using gas chromatography (GC), supercritical fluid chromatography (SFC) and subcritical fluid chromatography techniques[2]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)