203293
Bisindolylmaleimide I
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
Synonym(e):
InSolution Bisindolylmaleimide I, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-maleimide, Gö 6850
Größe auswählen
143,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
143,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
InChIKey
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKC
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta1265, 93.
Muid, R.E., et al. 1991. FEBS Lett.293, 160.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - (refers to pure substance)