365253
Gö 6976
InSolution, ≥95%, Inhibitor of protein kinase C
Synonym(e):
InSolution Gö 6976, Go 6976, Solution, 12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo(2,3-a)pyrrolo(3,4-c)-carbazole
Größe auswählen
232,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
232,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[n]1(c2c3[n](c4c(c3c5c(c2c6c1cccc6)CNC5=O)cccc4)C)CCC#N
InChI
1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
InChIKey
VWVYILCFSYNJHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKC
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Wenzel-Seifert, K., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1536.
Martiny-Baron, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Qatsha, K.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 674.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)