Wichtige Dokumente
1.93678
Supelco
Mercury(II) iodide red
EMPLURA®
Synonym(e):
Mercury(II) iodide red,
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HgI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)