Merck
1.07814
Supelco
Zinn(II)-Chlorid-Dihydrat
for analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE®
Synonym(e):
Zinn(II)-Chlorid-Dihydrat, Zinndichlorid Dihydrat, Zinn(II)-chlorid
Größe auswählen
250 G
138,00 €
2.5 KG
691,00 €
138,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
138,00 €
2.5 KG
691,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Sn · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-868-0
NACRES:
NA.21
138,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp (Schmelzpunkt)
38 °C (anhydrous substance)
Löslichkeit
1187 g/L
Dichte
2.71 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1250 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • The Effect of Precursor Concentration on the Particle Size, Crystal Size, and Optical Energy Gap of Ce(x)Sn(1-x)O(2) Nanofabrication: Diese Studie untersucht die Rolle der Vorstufenkonzentration, einschließlich Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, bei der Kontrolle von Partikelgröße und Kristallgröße während der Herstellung von Cer-dotierten Zinnoxid-Nanomaterialien. Diese Parameter haben einen entscheidenden Einfluss auf die optischen Eigenschaften und die Energielücke der hergestellten Nanomaterialien und machen die Verbindung für Anwendungen wie Sensoren, Katalysatoren und Energiegeräte wertvoll (Al-Hada NM et al., 2021).
Verlinkung
Ersetzt: 7814-1
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch, SnCl₂·2H₂O): 98,0 - 103,0 %
Aussehen der Lösung in Salzsäure: entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,000001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1