Wichtige Dokumente
1.93410
Supelco
Ascorbic acid
EMPLURA®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352205
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
Verpackung
1.93410.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93410.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93410.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable