Merck
189825
Sigma-Aldrich
5-Aza-2′-Desoxycytidin
A cytosine analog that acts as a DNA methyltransferase inhibitor.
Synonym(e):
5-Aza-2′-Desoxycytidin, 5-Aza-CdR, 5-Aza-dC, 2′-Desoxy-5-azacytidin, Decitabin
Größe auswählen
25 MG
426,00 €
426,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
426,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352208
NACRES:
NA.77
426,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - XZ3012000
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL
50% acetic acid: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(C=NC(=N)NC2=O)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
InChIKey
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Cytosin-Analogon, das als DNA-Methyltransferaseinhibitor dient. Stellt Caspase-8-, Caspase-10-mRNA und die Proteinexpression sowie die TRAIL-Sensitivität (tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand) in TRAIL-resistenten Zelllinien wieder her. Verstärkt auch die durch HDAC(Histondeacetylase)-Inhibitoren eingeleitete Apoptose. Auch als 100-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 189826).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
DNA-Methyltransferaseinhibitor
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen / Teratogen (E)
Angaben zur Herstellung
Um eine vollständige Solubilisierung zu erreichen ist Erwärmen erforderlich
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Eggert, A., et al. 2001. Cancer Res.61, 1314.
Takebayashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.288, 921.
Zhu, W.G., et al. 2001. Cancer Res.61, 1327.
Hopkins-Donaldson, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 4315.
Haaf, T. 1995. Pharmacol. Ther.65, 19.
Jones, P.A. und Taylor, S.M. 1980. Cell20, 85.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bin Xie et al.
Cell biology international, 46(11), 1900-1914 (2022-08-23)
Ras-association domain family 1A (RASSF1A) is one of the most methylated genes in lung cancer (LC). We investigate whether the high DNA methylation level of RASSF1A can relieve the resistance of RASSF1A to LC by inhibiting RASSF1A's transcription factor binding
Jingjing Du et al.
Gut microbes, 13(1), 1-19 (2021-02-09)
Betaine is a natural compound present in commonly consumed foods and may have a potential role in the regulation of glucose and lipids metabolism. However, the underlying molecular mechanism of its action remains largely unknown. Here, we show that supplementation
Carl M Gay et al.
Cancer cell, 39(3), 346-360 (2021-01-23)
Despite molecular and clinical heterogeneity, small cell lung cancer (SCLC) is treated as a single entity with predictably poor results. Using tumor expression data and non-negative matrix factorization, we identify four SCLC subtypes defined largely by differential expression of transcription
Jia-Xue Sun et al.
Epigenetics, 19(1), 2337087-2337087 (2024-04-02)
Decidual macrophages are the second-largest immune cell group at the maternal-foetal interface. They participate in apoptotic cell removal, and protect the foetus from microorganisms or pathogens. Dysfunction of decidual macrophages gives rise to pregnancy complications such as preeclampsia and recurrent
Adam W Watson et al.
Cell reports, 35(13), 109293-109293 (2021-07-01)
While the immediate and transitory response of breast cancer cells to pathological stiffness in their native microenvironment has been well explored, it remains unclear how stiffness-induced phenotypes are maintained over time after cancer cell dissemination in vivo. Here, we show that
Fragen
  1. Please provide a brief idea of how much 5-Aza-2ʹ-Deoxycytidine must be added to cell culture to yield the best results with product number 189825-25MG?
    1 Antwort
    1. The optimal working concentration of the product is cell type and application dependent. Typically, a working concentration in the range of 0.5 to 2 uM is recommended.
      Hilfreich?