1.88002
CombiTitrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, Aquastar™
Synonym(e):
carl fischer
Größe auswählen
150,00 €
Auf Lager
Größe auswählen
About This Item
150,00 €
Auf Lager
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
CombiTitrant 2,
Produktlinie
Aquastar®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
36 mo. (from manufacture date)
Eignung der Reaktion
reaction type: volumetric
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Farbe
red-brown
Format
single component solution
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
1.88002.1045 abgefüllt in einer poly-beschichteten Glasflasche, GL 45
1.88002.2538 abgefüllt in einer poly-beschichteten Glasflasche, 38-430
1.88002.2545 abgefüllt in einer poly-beschichteten Glasflasche, GL 45
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Sugar