Merck
1.88050
Supelco
Water Standard
0.01%, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
EG-Index-Nummer:
215-535-7
NACRES:
NA.24
product name
Wasserstandard 0,01 %, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17025
Dampfdruck
10 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C
Expl.-Gr.
1.7-7.5 % (v/v)
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
137 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-34 °C (xylene)
Übergangstemp.
flash point 25 °C
Löslichkeit
0.2 g/L
Dichte
0.86 g/mL at 20 °C
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Der 0,01%ige Wasserstandard wird aus hochreinem Wasser und Reagenzien gravimetrisch hergestellt. Seine Charakterisierung erfolgt in einem akkreditierten Labor für die Qualitätskontrolle (QC) gemäß DIN EN ISO/IEC 17025. Der Wassergehalt des Standards wird durch direkte coulometrische Karl-Fischer-Titration gemäß ISO 760 gemessen.
Anwendung
Wird als Referenzmaterial beim Verifizieren der Genauigkeit von coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren gemäß ISO 9001 Kapitel 7.1.5 „Monitoring and measuring resources“ verwendet. Kann auch zum Prüfen der Genauigkeit von Messergebnissen gemäß dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) Kapitel 2.5.32 „Water Micro Determination“ verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In praktischen 8-ml-Glasampullen verpackt. Jede Kiste enthält zehn Ampullen für den einmaligen Gebrauch
  • Ein chargenspezifisches Analysezertifikat (CoA) mit Daten zu dem exakt gemessenen Wassergehalt der Charge, der Unsicherheit, dem Analyseverfahren, der NIST-Charge und der Mindesthaltbarkeitsdauer wird mitgeliefert
  • In einem durch ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Direkt auf die SI-Einheit (kg) zurückführbar und durch sekundäre Referenzstandards 2890 von NIST verifiziert
  • Haltbarkeit von 18 Monaten
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (H₂O): 0,090-0,110 mg/g
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Reagenz
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F
Flammpunkt (°C)
25 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.