Wichtige Dokumente
1.88001
Supelco
CombiTitrant 1
Synonym(e):
carl fischer
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Aquastar®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
36 mo. (from manufacture date)
Eignung der Reaktion
reaction type: volumetric
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Farbe
red-brown
Format
single component solution
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
1880011045 ist in GL45-Glasflaschen abgefüllt.
AQUASTAR®
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Verfallsdatum36 Monate ab HerstellungsdatumFarbeRot-braunDichte bei 20 °C1,065–1,085 g/cm3Effizienzfaktor (mg Wasser pro ml)1,0 minFormFlüssigkeit
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.