Wichtige Dokumente
182516-M
Millipore
Arp2/3-Komplex-Inhibitor II, CK-869
The Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869 controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Arp2/3-Komplex-Inhibitor II, CK-869, Aktin-Assembly-Inhibitor XIV, 2-(3-Bromphenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-4-on, racemisch, CK-0157869
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16BrNO3S
Molekulargewicht:
394.28
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Thiazolidinon-Verbindung, welche die durch Arp2/3-Komplex aus Mensch und Rind, aber nicht Hefe, vermittelte Aktinbildung hemmt (IC50 = 11 µmol/l gegen Rinder-Arp2/3). Hemmt die Bildung von Aktinfilament-„Kometenschweifen“ um intrazelluläre Listeria in infizierten SKOV3-Zellen (IC50 = 7 µmol/l). Strukturstudien geben an, dass CK-869 auf den hydrophoben Kern der Unterdomäne 1 von Arp3 abzielt. CK-666 (Katalognr. 182515) und CK-869 haben unterschiedliche Bindungsmodi, was zu unterschiedlichen Hefe-Kreuzreaktivitäten führt. Wird als Racemat des aktiven 2S- und des inaktiven 2R-Enantiomers bereitgestellt. CK-312 (Katalognr. 182518) kann als Negativkontrolle eingesetzt werden.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Nolen, B.J., et al. 2009. Nature460, 1031.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable