GST-markiertes Fusionsprotein, das den Resten 7–89 der in E. coli exprimierten Rhotekin-Rho-Bindungsdomäne der Maus entspricht. Bei Bereitstellung an Glutathion-Agarose gebunden. Reinheit >90 %.
Anwendung
PP1/PP2A-Toolbox für die selektive In-vitro-Dephosphorylierung von Proteinen.
Regelmäßige Beurteilung durch Ausfällen von GTP-Rho aus 3T3/A31-Zelllysaten und den anschließenden Nachweis mittels Immunoblot-Analyse unter Verwendung von Anti-Rho (05-778).
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
The Journal of biological chemistry, 277(30), 26927-26933 (2002-05-16)
Cellular transformation by v-Src is believed to be caused by aberrant activation of signaling pathways that are normally regulated by cellular Src. Using normal rat kidney cells expressing a temperature-sensitive mutant of v-Src, we examined the role of the Raf/MEK/ERK
The Journal of biological chemistry, 278(1), 124-130 (2002-10-26)
The present studies mapped the protein kinase A (PKA) phosphorylation site of Galpha(13) and studied the consequences of its phosphorylation. Initial experiments using purified human Galpha(13) and the PKA catalytic subunit established that PKA directly phosphorylates Galpha(13). The location of
The Journal of biological chemistry, 278(7), 5001-5008 (2002-12-04)
PTEN (also known as MMAC-1 or TEP-1) is a frequently mutated tumor suppressor gene in human cancer. PTEN functions have been identified in the regulation of cell survival, growth, adhesion, migration, and invasiveness. Here, we characterize the diverse signaling networks
The Journal of biological chemistry, 276(51), 47906-47913 (2001-09-19)
Platelets were used to study the activation of Rho and Rac through G-protein-coupled receptors and its regulation by cyclic nucleotides. The thromboxane A(2) (TXA(2)) mimetic rapidly activated both small GTPases independently of integrin alpha(IIb)beta(3) activation., which leads to the activation
Development (Cambridge, England), 141(6), 1404-1415 (2014-03-07)
Loss of function of cerebral cavernous malformation 3 (CCM3) results in an autosomal dominant cerebrovascular disorder. Here, we uncover a developmental role for CCM3 in regulating neuronal migration in the neocortex. Using cell type-specific gene inactivation in mice, we show