Merck
171257
Millipore
Ampicillin, Natriumsalz, sterilfiltrierte wässrige Lösung, zellkulturgetestet
sterile; sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ampicillin, Natriumsalz, sterilfiltrierte wässrige Lösung, zellkulturgetestet
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N3O4S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Sterilität
sterile; sterile-filtered
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤2 EU/mg Endotoxins (dry weight)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChIKey
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Allgemeine Beschreibung
Ein β-Lactam-Antibiotikum, das die Synthese der Bakterienzellwand hemmt. Wirkt gegen gramnegative Bakterien. Wird durch Lactamasen inaktiviert. Zur Verwendung in der Forschung, die Ampicillin-resistente Plasmide nutzt, geeignet.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Physikalische Form
Wird zu 100 mg/ml in H₂O bereitgestellt.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen aliquotieren und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Nakajima, M., et al. 1994. Neurosci. Lett.176, 161.
Wu, M.H., und Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., und Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable